1.08962
Refractive index standard kit 1
2,2,4-Trimethyl-pentane/water, traceable to NIST, traceable to PTB, n20/D 1.3915, Certipur®
Sinónimos:
Refraction Calibration Kit
About This Item
Productos recomendados
Agency
traceable to NIST
traceable to PTB
Nivel de calidad
Línea del producto
Certipur®
composición
2,2,4-Trimethyl-pentane/water
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Five 8ml ampoules of the standard solution and five 8ml ampoules with water are included in each box
- Traceable to recognized national standards, and to units of measurement recognized at the National Institute Standards and Technology (NIST) and Physical Technical Institute (PTB)
- Solutions that are stable, ready to use, and have long minimum shelf lives
- A certificate of analysis (CoA) is included with every standard kit
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2