1.08882
Sulfato de cinc monohidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sulfato de cinc monohidratado, Sal de cinc del ácido sulfúrico monohidratado
About This Item
Productos recomendados
agency
Ph. Eur.
USP
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.0-5.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
350 g/L (anhydrous substance)
density
3.2 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;+2/p-2
Inchi Key
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c