Documentos clave
1.28210
SAFC
Sulfato de cinc heptahidratado
FCC, GB
Fabricación farmacéutica
About This Item
Fórmula lineal:
ZnSO4 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
287.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-793-3
grado
GMO free
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
GB
cumplimiento norm.
FCC
Formulario
powder
aplicaciones
food and beverages
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used as supplement for nutrition.
Envase
1282100003 (3X1 kg); 1282101001 (1 kg); 1282105001 (5 kg); 1282108025 (25 kg)
1282100003 (Sample kit); 1282101001 (Plastic bottle); 1282105001 (Plastic bottle); 1282108025 (PE bag in plastic bucket)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable