Key Documents
1.08166
Supelco
Patrón para UV- VIS 6: disolución de óxido de holmio
according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Disol. de calibración de óxido de holmio en longitud de onda UV-VIS para espectrofotómetro
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to Ph. Eur.
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
application(s)
environmental
industrial qc
format
mixture
storage temp.
15-25°C
Application
Patrón UV-VIS 6: disolución de óxido de holmio como material de referencia para comprobar la longitud de onda de los espectrofotómetros de acuerdo con la Farmacopea Europea (Ph. Eur.) CAPÍTULO 2.2.25, la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) 851 y American Society for Testing and Materials (ASTM) E 275.
Features and Benefits
  • Es una disolución de 40 g/l de óxido de holmio en una disolución de ácido perclórico que contiene 141 g/l de HClO4
  • Prácticamente envasado en ampollas de vidrio de 10 ml. Cada caja contiene 3 ampollas de un solo uso
  • Disoluciones estables en ampollas de vidrio
  • Acreditación según la ISO 17025
  • Compatible con el material de referencia patrón del National Institute of Standards and Technology (NIST) y el Physical-Technical Institute (PTB)
  • Incluye un certificado de análisis (CoA)
  • Resultados fiables y reproducibles
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c