1.08158
Potassium dichromate standard solutions in sulfuric acid (0.01N)
test set for calibrating the absorbance of spectrophotometers
Sinónimos:
Standard potassium dichromate solutions
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicaciones
environmental
pharmaceutical
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Potassium dichromate standard solutions in sulfuric acid (0.01N) for calibrating the absorbance of spectrophotometers
- Applicable for quality control checks and system suitability tests
- May be used to calibrate a newly installed instrument or after a major repair of an instrument
Nota de análisis
50 mg/l 100 mg/l
235 nm 0.621 ± 0.02 1.242 ± 0.02
257 nm 0.722 ± 0.02 1.444 ± 0.02
313 nm 0.242 ± 0.02 0.484 ± 0.02
350 nm 0.536 ± 0.02 1.071 ± 0.02
Absorbance (235 nm; 50 mg/l): 0.601 - 0.641
Absorbance (257 nm; 50 mg/l): 0.702 - 0.742
Absorbance (313 nm; 50 mg/l): 0.222 - 0.262
Absorbance (350 nm; 50 mg/l): 0.516 - 0.556
Absorbance (235 nm; 100 mg/l): 1.222 - 1.262
Absorbance (257 nm; 100 mg/l): 1.424 - 1.464
Absorbance (313 nm; 100 mg/l): 0.464 - 0.504
Absorbance (350 nm; 100 mg/l): 1.051 - 1.091
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable