1.07719
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm)
for column chromatography
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Productos recomendados
Materiales
silica gel (irregularly-shaped)
Nivel de calidad
grupo activo de la matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamaño de partícula
63-200 μm
tamaño de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
densidad aparente
450‑550 kg/m3
aplicaciones
plasma purification
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Características y beneficios
Silica gel 60 silanized (0.063-0.200 mm) provides users with:
- High adsorptive capacity
- High chemical inertness and non-toxicity.
- Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
- Granulates in different sizes or beads
Envase
Plastic bottle
Ligadura / enlace
Replaces: 7719-1; 7719-3; 7719
Nota de análisis
Appearance: passes test
Carbon content (elemental analysis): 3.8 - 4.6 %
Particle Size (d10): 75 - 95 µm
Particle Size (d50): 125 - 150 µm
Particle Size (d90): 215 - 245 µm
Carbon content (elemental analysis): 3.8 - 4.6 %
Particle Size (d10): 75 - 95 µm
Particle Size (d50): 125 - 150 µm
Particle Size (d90): 215 - 245 µm
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable