Documentos clave
1.06733
Supelco
Sodalime
with indicator, granules ~ 1 - 2.5 mm
Sinónimos:
Sodalime granules; Calcium sodium carbonate; Soda-lime
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.51
Nivel de calidad
Formulario
granular
tamaño de partícula
1-2.5 mm
densidad aparente
750 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
Aplicación
Sodalime is a mixture of NaOH and CaO. It is used as an excellent drying agent or desiccant in several industries. It is also used as a CO2 absorber.
Nota de análisis
Identity: passes test
Absorption capacity for CO₂ (according to NF): ≥ 25 %
Bulk density: about 85
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable