Documentos clave
1.06528
Supelco
Sodium disulfite
(sodium metabisulfite) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Sodium disulfite, Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-673-0
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
98.0-100.5% (iodometric)
Formulario
powder
potencia
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
solubilidad
650 g/L
densidad
2.36 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1000‑1200 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.05%passes test
trazas de catión
As: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)([O-])O[S](=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (iodometric): 98.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (5 %; water): 3.5 - 5.0
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Thiosulfate (S₂O₃):
≤ 0.05 %
: passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable