Documentos clave
442615-M
Millipore
Cloruro de magnesio hexahydrate
ACS Reagent Grade.
Sinónimos:
MgCl₂
About This Item
Fórmula lineal:
MgCl2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
203.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
grado:
ACS reagent
Formulario:
crystalline solid
solubilidad:
water: 1.5 g/mL
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 5662
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidad
water: 1.5 g/mL
trazas de catión
heavy metals: <0.0005%
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
ACS reagent grade.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable