Documentos clave
1.05700
Millipore
L-Lysine monohydrochloride
for biochemistry
Sinónimos:
L-Lysine monohydrochloride, Lys
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H15ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
211-519-9
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
potencia
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
densidad
1.28 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
360 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +20.3 to +21.3
UV-Absorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.20
UV-Absorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.25
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.4 %
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2