1.05073
di-Potassium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
di-Potassium oxalate monohydrate, Oxalic acid dipotassium salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.5-101.0% (oxidimetric)
Formulario
solid
potencia
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>138 °C (decomposition)
solubilidad
392 g/L (anhydrous substance)
densidad
2.20 g/cm3 at 20.4 °C
densidad aparente
700‑1100 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Neutrality: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Substances darkened by hot sulfric acid: passes test
Corresponds to ACS
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1