1.06265
Acetato de sodio trihydrate
extra pure, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 262
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
transition temp
flash point >250 °C (anhydrous substance)
solubility
613 g/L
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Other Notes
Legal Information
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c