Merck
1.02488
SAFC
Cellvento® Feed-210
≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.2-5.8
Fabricación farmacéutica
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
descripción
shipped with cooling packs
Línea del producto
Cellvento®
Formulario
dry powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Cellvento® Feed-210 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-210 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
Aplicación
Cellvento® Feed-210 has been designed to support optimal cell growth and performance of DHFR-negative CHO suspension cell types, primarily recombinant CHO-DG44 cell lines, but may be suitable for use with other CHO cell lines. It is intended for use as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-210 in fed-batch manufacturing processes. This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Cantidad
Formulated to contain 81.6 grams of powder per liter of medium.
Información legal
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.