Documentos clave
1.01063
Supelco
Aluminium nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Aluminium nitrate nonahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Al(NO3)3 · 9 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
375.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
236-751-8
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥98.5% (complexometric)
Formulario:
solid
solubilidad:
41.9 g/L
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥98.5% (complexometric)
Formulario
solid
potencia
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
73 °C
solubilidad
41.9 g/L
densidad
1.72 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
880 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.002%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Al]1(O[N+](=O)O1)O[N+](=O)[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clave InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • A thiazole-based colorimetric and photoluminescent chemosensors for As(3+) ions detection: This application highlights the use of arsenic tests in developing sensitive chemosensors that are crucial for monitoring arsenic levels in various environments, ensuring public health and safety (Dhanasekaran K et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
pH-value (5 %; water): 2.0 - 4.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash