Documentos clave
1.00163
Supelco
di-Boron trioxide
for silicate analysis
Sinónimos:
di-Boron trioxide, Boric anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
B2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
69.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número índice de la CE:
215-125-8
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
3150 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
450 °C
solubilidad
36 g/L
densidad
2.46 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
900‑1100 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.003%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.003%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
B(=O)OB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
Clave InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for silicate analysis
Aplicación
Di-boron trioxide - for silicate analysis
Nota de análisis
Chloride (Cl)≤ 0.002 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.002 %Ca (Calcium)≤ 0.002 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %K (Potassium)≤ 0.003 %Mg (Magnesium)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.003 %Subst. not made volatile by methanolic hydrochloric acid (as SO₄)≤ 0.05 %
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable