Merck
426164
Sigma-Aldrich
Boron-11B oxide
99 atom % 11B
About This Item
Fórmula lineal:
11B2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
70.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 11B
Nivel de calidad
Formulario
powder
mp
450 °C (lit.)
densidad
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
depleted
cadena SMILES
O=[11B]O[11B]=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i1+0,2+0
Clave InChI
JKWMSGQKBLHBQQ-ZCWHFVSRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)