Key Documents
07-476
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-p75NTR (receptor de neurotrofinas)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGFR(4804)
General description
El receptor del factor de crecimiento nervioso de baja afinidad (también denominado LNGFR o receptor de neurotrofina p75) es uno de los dos tipos de receptores de neurotrofinas, una familia de factores de crecimiento proteicos que estimulan las células neuronales a sobrevivir y diferenciarse.
Las neurotrofinas se componen de cuatro proteínas, todas las cuales se unen al LNGFR: Factor de crecimiento nervioso (NGF), factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), neurotrofina-3 (NT-3) y neurotrofina-4 (NT-4).
El factor de crecimiento nervioso, el prototipo de los factores de crecimiento, es una proteína secretada por una neurona diana. El NGF es crucial para la supervivencia y el mantenimiento de las neuronas simpáticas y sensoriales. El NGF es liberado por las células diana; se une a, y activa, su receptor de alta afinidad (TrkA) y se internaliza en la neurona sensible. El complejo NGF/TrkA es transportado luego al cuerpo celular. Se cree que este movimiento del NGF, desde la punta del axón hasta el cuerpo celular, está involucrado en la señalización a larga distancia de las neuronas.
Specificity
Reconoce el receptor de neurotrofina p75, PM ~75 kDa.
Immunogen
Epítopo: Dominio IC
Proteína de fusión GST correspondiente al dominio intracelular (restos 274-425) del receptor de neurotrofina p75 de rata.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de p75NTR (receptor de neurotrofina) utilizando este anticuerpo anti-p75NTR (receptor de neurotrofina) validado para utilizar en IH, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo provoca la inmunoprecipitación del receptor de neurotrofina p75.
Inmunohistoquímica:
un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo detecta el receptor de neurotrofina p75 en cortes cerebrales de rata. (Roux, P., 1999)
Subcategoría de investigación
Neuroquímica y neurotrofinas
Quality
Evaluada habitualmente por Western Blot en lisados RIPA de células PC-12.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,1-0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron el receptor de neurotrofina p75 en lisados RIPA de células PC-12.
Target description
~75 kDa
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada en tampón que contiene un 70 % de tampón de almacenamiento Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, acida sódica al 0,05% y un 30 % de glicerol.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
E W Neeley et al.
Neuroscience, 187, 24-35 (2011-04-19)
Psychiatric illness and anxiety disorders have strong neurodevelopmental components. Environmental insults such as prenatal exposure to stress and genetic differences in stress responses may affect brain development. A rat model of random variable prenatal stress was used to study the
Deleted in breast cancer 1, a novel androgen receptor (AR) coactivator that promotes AR DNA-binding activity.
Fu, J; Jiang, J; Li, J; Wang, S; Shi, G; Feng, Q; White, E; Qin, J; Wong, J
The Journal of Biological Chemistry null
P P Roux et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 19(16), 6887-6896 (1999-08-06)
Seizure causes neuronal cell loss in both animal models and human epilepsy. To determine the contribution of apoptotic mechanisms to seizure-induced neuronal cell death, rat brains were examined for the occurrence of terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated UTP nick end labeling (TUNEL)-positive
Modulation of p75(NTR) prevents diabetes- and proNGF-induced retinal inflammation and blood-retina barrier breakdown in mice and rats.
Mysona, BA; Al-Gayyar, MM; Matragoon, S; Abdelsaid, MA; El-Azab, MF; Saragovi, HU; El-Remessy, AB
Diabetologia null
Hypo-osmolar stress induces p75NTR expression by activating Sp1-dependent transcription.
Ramos, A; Ho, WC; Forte, S; Dickson, K; Boutilier, J; Favell, K; Barker, PA
The Journal of Neuroscience null