Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
AB1554
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor del factor de crecimiento nervioso, p75
serum, Chemicon®
Sinónimos:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGFR(4804)
General description
El receptor del factor de crecimiento nervioso p75 (UniProt: Q9Z0W1; también conocido como miembro 16 de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral, receptor de neurotrofina de baja afinidad p75NTR, receptor del factor de crecimiento nervioso de baja afinidad, receptor de NGF, CD271) está codificado por el gen Ngfr (también conocido como Tnfrsf16) en especies murinas. El receptor del factor de crecimiento nervioso p75 es una proteína homodímera de membrana de un solo paso tipo I que puede servir como un receptor de baja afinidad para NGF, BDNF, NT-3 y NT-4. Se sintetiza con un péptido señal (aa 1-21), que es escindido posteriormente a la forma madura. Tiene un dominio extracelular (aa 22-246), un dominio transmembrana (aa 247-265) y un dominio citoplásmico (aa 266-417). Se ha demostrado que su expresión oscila de manera circadiana en el núcleo supraquiasmático (SCN) del cerebro y en el hígado, y se observa su expresión a mayores concentraciones durante el período de luz y menores durante el período de oscuridad. Dependiendo de la etapa de desarrollo, el tipo de célula, y si están unidos o no al ligando, y el tipo de ligando, el p75 puede activar la apoptosis o la supervivencia. Durante el desarrollo, señala hacia la apoptosis para eliminar neuronas innecesarias. Su dominio de muerte está localizado en los aminoácidos 346-411 y es el responsable de su interacción con la proteína 9 de unión a RAN (RANBP9). La unión de la neurotrofina a p75 puede activar la vía de la MAP cinasa que induce la supervivencia celular o a la apoptosis dependiendo del tipo de célula o del tipo de ligando.
Specificity
Receptor del factor de crecimiento nervioso p75 (receptor de neurotrofina p75, receptor de neurotrofina de baja afinidad), dominio extracelular.
Se ha informado que este anticuerpo no reconoce el p75 de rata en inmunoelectrotransferencia (western blot). Véase MAB365 para información sobre el anticuerpo reactivo de rata con Western blotting.
Immunogen
Epítopo: extracelular
Fragmento extracelular del receptor p75 del NGF recombinante de ratón.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-receptor del factor de crecimiento nervioso p75 es un anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento nervioso para utilizar en IC, IH (P), WB e IP.
Inmunoprecipitación:
una dilución 1:500 - 1:5 000 de este anticuerpo provocó la inmunoprecipitación del receptor p75 del NGF de 10 µg de lisado de células PC12.
Inmunohistoquímica (parafina):
una dilución 1:50 y 1:300 de un lote anterior detectó el receptor p75 del NGF utilizando la detección IHC-Select con HRP-DAB.
Inmunocitoquímica:
una dilución 1:500 de un lote anterior detectó el receptor p75 del NGF en células PC12 de rata.
Subcategoría de investigación
Neuroquímica y neurotrofinas
Quality
Evaluada de manera habitual mediante inmunoprecipitación en lisados de células PC12.
Inmunoprecipitación (IP): una dilución 1:500 - 1:5 000 de este anticuerpo provocó la inmunoprecipitación del receptor p75 del NGF de 10 µg de lisado de células PC12.
Target description
44,7 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1111
Physical form
Sin purificar
Suero policlonal de conejo que contiene NaN3 al 0,05 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células PC12 de rata.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
NMDA-dependent switch of proBDNF actions on developing GABAergic synapses.
Langlois, A; Diabira, D; Ferrand, N; Porcher, C; Gaiarsa, JL
Cerebral Cortex (1991)
Victor Vendrell et al.
Development (Cambridge, England), 142(16), 2792-2800 (2015-07-15)
Transcriptional regulatory networks are essential during the formation and differentiation of organs. The transcription factor N-myc is required for proper morphogenesis of the cochlea and to control correct patterning of the organ of Corti. We show here that the Otx2
Alexander Schulz et al.
Acta neuropathologica, 132(2), 289-307 (2016-05-30)
Schwannomas are predominantly benign nerve sheath neoplasms caused by Nf2 gene inactivation. Presently, treatment options are mainly limited to surgical tumor resection due to the lack of effective pharmacological drugs. Although the mechanistic understanding of Nf2 gene function has advanced
Michael D Kawaja et al.
The Journal of comparative neurology, 519(13), 2522-2545 (2011-04-02)
Nerve growth factor (NGF) and its precursor proNGF are perhaps the best described growth factors of the mammalian nervous system. There remains, however, a paucity of information regarding the precise cellular sites of proNGF/NGF synthesis. Here we report the generation
Minna M Wieck et al.
Tissue engineering. Part A, 22(1-2), 53-64 (2015-09-29)
Tissue-engineered colon (TEC) might potentially replace absent or injured large intestine, but the enteric nervous system (ENS), a key component, has not been investigated. In various enteric neuropathic diseases in which the TEC is derived from aganglionic donor colon, the