Key Documents
05-446
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-p75NTR (receptor de neurotrofina), clon ME20.4
clone A16/17, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A16/17, monoclonal
species reactivity
monkey, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGFR(4804)
Specificity
Baja afinidad p75NTR
Immunogen
Línea celular WM245 de melanoma humano.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-p75NTR (receptor de neurotrofina), clon ME20.4, detecta la concentración de p75NTR y se ha publicado y validado para su uso en IP, WB, IH, NEUT
Subcategoría de investigación
Cinasas y fosfatasas
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
evaluada de manera sistemática por inmunotransferencia en lisados RIPA de células HS294T
Target description
69 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1111
Physical form
Cromatografía de proteínas G.
Presentación: Purificada
Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % antes de agregar glicerol al 30 %
Storage and Stability
2 años a -20°C
Other Notes
Debido a las restricciones del contrato de licencia, este producto no se puede comprar para su reventa.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
J Du et al.
The Journal of cell biology, 150(6), 1423-1434 (2000-09-20)
Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) has been shown to regulate neuronal survival and synaptic plasticity in the central nervous system (CNS) in an activity-dependent manner, but the underlying mechanisms remain unclear. Here we report that the number of BDNF receptor TrkB
S M Mooney et al.
Neuroscience, 149(2), 372-381 (2007-09-18)
Organotypic cultures of rat cortex were used to test the hypotheses that nerve growth factor (NGF) is neuroprotective for immature cortical neurons and that ethanol abolishes this neuroprotection in a developmental stage-dependent manner. Samples were obtained on gestational day (G)
Angela L M Johnston et al.
PLoS biology, 5(8), e212-e212 (2007-08-19)
The invasive nature of cancers in general, and malignant gliomas in particular, is a major clinical problem rendering tumors incurable by conventional therapies. Using a novel invasive glioma mouse model established by serial in vivo selection, we identified the p75
C Dominici et al.
Journal of neuro-oncology, 31(1-2), 57-64 (1997-01-01)
In neuroblastoma, high levels of mRNA for p140trkA and p75LNGFR neurotrophin receptors are predictive of favorable outcome. Their evaluation by Northern blot, however, requires substantial amounts of tissue and this prevents their routine evaluation as well as the possibility for
Immuno-electron microscopy characterization of human bone marrow stromal cells with anti-NGFR antibodies.
Caneva, L, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 21, 73-85 (1995)