Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
06-284
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-nitrotirosina
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-Nitrotyrosine, Detection Antibody, Nitrotyrosine Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
La nitrotirosina se ha identificado como un indicador de daño celular e inflamación, así como de la producción de NO Se cree que la medición de la concentración de nitrotirosina servirá como marcador del daño causado por el NO en la célula. Estudios previos han demostrado que la nitrotirosina se ha encontrado en enfermedades inflamatorias como las placas ateroscleróticas y la artritis reumatoide, entre otras.
Specificity
Reconoce las proteínas que están nitradas.
Immunogen
KLH nitrada
Application
  • Análisis de inmunocitoquímica: una dilución 1:200 de un lote representativo detectado en células A-431 fijadas y permeabilizadas tratadas con peroxinitrito 5 mM durante 15 minutos.
  • Aplicaciones en inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la nitrotirosina en cortes de cáncer de colon humano, cerebro de Alzheimer humano y tejido renal diabético humano.
  • Nota: el usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas ya que las muestras y las condiciones experimentales pueden variar con el usuario final
Este anticuerpo policlonal anti-nitrotirosina, nº de ref. 06-284, se ha probado para utilizar en inmunoelectrotransferencia (WB), inmunohistoquímica e inmunocitoquímica para la detección de nitrotirosina.
Subcategoría de investigación
Neurotransmisores y receptores
Enfermedades neurodegenerativas
Quality
Evaluada habitualmente por inmunotransferencia en controles de inmunotransferencia de nitrotirosina (Nº de ref. 12-354)
Target description
PM previsto para BSA nitrado: 85 kDa
Physical form
IgG de conejo purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, pH 7,4, azida sódica al 0,05 % y 10 mg/ml de BSA
Presentación: Purificada
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
D C Hooper et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(5), 691-698 (2000-04-01)
Peroxynitrite (ONOO(-)), a toxic product of the free radicals nitric oxide and superoxide, has been implicated in the pathogenesis of CNS inflammatory diseases, including multiple sclerosis and its animal correlate experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). In this study we have assessed
Free 3-nitrotyrosine causes striatal neurodegeneration in vivo
Mihm, M. J., et al
The Journal of Neuroscience, 21, RC149-RC149 (2001)
A Perner et al.
Gut, 49(3), 387-394 (2001-08-21)
Luminal nitric oxide (NO) is greatly increased in the colon of patients with collagenous and ulcerative colitis. To define the source and consequence of enhanced NO production we have studied expression of NO synthase (NOS) isoforms and nitrotyrosine in mucosal
Reactive nitrogen species contribute to blood-labyrinth barrier disruption in suppurative labyrinthitis complicating experimental pneumococcal meningitis in the rat
Kastenbauer, S., et al
Brain Research, 904, 208-217 (2001)
T Akaike et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(10), 1447-1454 (2000-07-06)
Nitric oxide (NO), superoxide (O(2)(-)), and their reaction product peroxynitrite (ONOO(-)) are generated in excess during a host's response against viral infection, and contribute to viral pathogenesis by promoting oxidative stress and tissue injury. Here we demonstrate that NO and