Key Documents
GE17-0618-01
Proteína G Sepharose 4 flujo rápido
Cytiva 17-0618-01, pack of 5 mL
Sinónimos:
Resina de flujo rápido, resina de purificación de anticuerpos, resina de purificación IgG
About This Item
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
packaging
pack of 5 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-0618-01
storage condition
(20% Ehtanol)
matrix
4% cross-linked agarose
average diameter
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-10
working range
3-9
suitability
suitable for bioprocess medium
storage temp.
2-8°C
General description
Proteína G Sepharose 4 Fast Flow es una proteína G recombinante acoplada a Sepharose 4 Fast Flow.
Proteína G Sepharose 4 Fast Flow tiene la proteína G recombinante inmovilizada por el método del bromuro de cianógeno (CNBr) a Sepharose 4 Fast Flow. La proteína G exhibe especificidades de unión que complementan los medios de proteína A y se une a la región Fc de la IgG de una variedad de especies de mamíferos. Proteína G Sepharose 4 Fast Flow puede utilizarse para aislar y purificar clases, subclases y fragmentos de inmunoglobulinas procedentes de cualquier líquido biológico o medio de cultivo celular.
Como miembro de la gama de medios BioProcess, Proteína G Sepharose 4 Fast Flow cumple las exigencias de la industria con la seguridad de suministro y un respaldo normativo y técnico completo.
Features and Benefits
  • Especificidades de unión que complementan los medios de Proteína A.
  • Se une a una amplia gama de especies y subclases de IgG.
  • La fijación en múltiples puntos minimiza el escape de los ligandos.
  • Se utiliza en una variedad de aplicaciones experimentales.
Storage and Stability
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
Para ver el certificado de análisis de este producto, visite www.cytiva.com.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Storage Class
3 - Flammable liquids
Visite la Librería de documentos
Ting-Ting Du et al.
Nature communications, 10(1), 1117-1117 (2019-03-10)
Sensory hair cells, the mechanoreceptors of the auditory and vestibular systems, harbor two specialized elaborations of the apical surface, the hair bundle and the cuticular plate. In contrast to the extensively studied mechanosensory hair bundle, the cuticular plate is not
Bodan Hu et al.
Bio-protocol, 10(4), e3523-e3523 (2021-03-04)
Non-covalent binding of cholesterol to the transmembrane region of proteins affect their functionalities, but methods to prove such an interaction are rare. We describe our protocol to label the hemagglutinin (HA) of Influenza virus with a cholesterol derivative in living
Marti Quevedo et al.
Nature communications, 10(1), 2669-2669 (2019-06-19)
The Mediator complex regulates transcription by connecting enhancers to promoters. High Mediator binding density defines super enhancers, which regulate cell-identity genes and oncogenes. Protein interactions of Mediator may explain its role in these processes but have not been identified comprehensively.
Hao Zheng et al.
Redox biology, 48, 102175-102175 (2021-11-05)
Ferroptosis is a form of regulated cell necrosis, as a consequence of Fe(II)-dependent lipid peroxidation. Although ferroptosis has been linked to cancer cell death, neurodegeneration and reperfusion injury, physiological roles of ferroptosis have not been elucidated to date mostly due
Alfred Kihoon Lee et al.
Life science alliance, 6(4) (2023-01-26)
Amyloid-β oligomers (AβOs), toxic peptide aggregates found in Alzheimer's disease, cause synapse pathology. AβOs interact with neurexins (NRXs), key synaptic organizers, and this interaction dampens normal trafficking and function of NRXs. Axonal trafficking of NRX is in part regulated by
Artículos
This page shows a comparison of the relative binding strengths of protein G and protein A to different immunoglobulins.
Purify monoclonal or polyclonal IgG from serum, cell culture supernatant or ascitic fluid using the HiTrap Protein G HP from Cytiva, an affinity-exclusion chromatography product containing Sepharose-immobilized Protein G.
Protocolos
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Contenido relacionado
Análisis, reactivos y protocolos de precipitación pull-down para investigar las interacciones interproteicas in vitro utilizando métodos de atenuación de precipitación por afinidad o GST, purificación por afinidad en tándem (TAP) y coinmunoprecipitación.
Análisis, reactivos y protocolos de precipitación pull-down para investigar las interacciones interproteicas in vitro utilizando métodos de atenuación de precipitación por afinidad o GST, purificación por afinidad en tándem (TAP) y coinmunoprecipitación.
Análisis, reactivos y protocolos de precipitación pull-down para investigar las interacciones interproteicas in vitro utilizando métodos de atenuación de precipitación por afinidad o GST, purificación por afinidad en tándem (TAP) y coinmunoprecipitación.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.
Ver todo