Key Documents
05-485
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-STAT3 (Tyr705), clon 9E12
clone 9E12, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription 3, signal transducer and activator of transcription 3 (acute-phase response factor)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9E12, monoclonal
species reactivity
canine, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr705)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
General description
Los STAT (transductores de señal y activadores de la transcripción) se descubrieron originalmente como dos proteínas (STAT1 y STAT2) que estaban involucradas en la transducción de la señal del interferón-alfa (IFN-alfa) y el IFN-gamma. Desde entonces, se han identificado otras varias proteínas STAT (STAT3, 4, 5a, 5b y 6). Las STAT experimentan fosforilación en la tirosina en respuesta al factor de crecimiento o la señalización con citocinas. Esta fosforilación provoca la dimerización y la translocación de las proteínas STAT al núcleo. En algunos casos, este proceso está mediado por las cinasas JAK (cinasas Janus 1, 2 y 3). Para la máxima activación de estas proteínas, puede requerirse la fosforilación en restos específicos de tirosina y serina en STAT1 alfa, 3, 4 y 5. Se conocen poco las funciones específicas de los diversos miembros de la familia STAT. Se ha demostrado que STAT3 es activada por el IFN-alfa, pero no por el IFN-beta. Los factores de transcripción asociados con STAT3 son c-Jun y la proteína de unión potenciadora que responde al AMP cíclico (CREB). La deleción del gen STAT3 en ratones fue letal en la etapa embrionaria temprana.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la STAT3, Pm 92 kDa, fosforilada en la tirosina-705. Clon 9E12.
Immunogen
Fosfopéptido conjugado con KLH que contiene el motivo AP[pY]LK de STAT3
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunoprecipitación: un laboratorio independiente ha notificado que 1-10 µg/ml de un lote anterior de este anticuerpo produjo la inmunoprecipitación de la fosfo-STAT3 (Tyr705) de un lisado de 106 células A431 humanas tratadas con vanadato.
ELISA: un laboratorio independiente recomienda 0,05 µg/ml de este anticuerpo para la prueba de ELISA. La prueba se realizó en un lote anterior.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Utilización del anticuerpo anti-fosfo-STAT3 (Tyr705), clon 9E12 (anticuerpo monoclonal de ratón), validado en ELISA, IP, WB para detectar la fosfo-STAT3 (Tyr705), también conocida como factor de respuesta de fase aguda o proteína APRF de unión al ADN. Este anticuerpo anti-Stat3 ha sido validado en muestras humanas, de ratón y caninas.
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en lisados de células SK-N-MC humanas estimuladas con CNTF.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
0.1-1 µg/ml de este lote detectaron la fosfo-STAT3 (Tyr705) en lisados de células SK-NMC humanas estimuladas con CNTF.
Target description
92 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1059
Physical form
Cromatografía de adsorción tiófila y exclusión por tamaño
IgG1ќ de ratón purificada liofilizada a partir de 1 ml 2x PBS / Na-azida al 0,09 %/ PEG y sacarosa. Reconstituya con 100 µl de H2O (15 min, temperatura ambiente) para una concentración final de 1 mg/ml.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Células SK-N-MC
Macrófago murino 4/4 células, sin suero durante 16 horas y luego estimuladas con forbol 12-miristato 13-acetato (PMA) durante 10 minutos
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Lei He et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 316(6), G774-G784 (2019-04-18)
Previous studies suggest that the renin-angiotensin system (RAS) is a pathogenic factor for colitis. The goal of this study was to elucidate the molecular mechanism whereby angiotensin II (ANG II) promotes colonic inflammation. We found that renin was highly induced
Malcolm A Meyn et al.
Science signaling, 2(92), ra64-ra64 (2009-10-15)
Multiple Src family kinases (SFKs) are present in murine embryonic stem (mES) cells. Whereas complete inhibition of SFK activity blocks mES cell differentiation, sole inhibition of the SFK member c-Yes induces differentiation. Thus, individual SFKs may have opposing roles in
Synergistic signaling by corticotropin-releasing hormone and leukemia inhibitory factor bridged by phosphorylated 3',5'-cyclic adenosine monophosphate response element binding protein at the Nur response element (NurRE)-signal transducers and activators of transcription (STAT) element of the proopiomelanocortin promoter.
Mynard, V; Latchoumanin, O; Guignat, L; Devin-Leclerc, J; Bertagna, X; Barre, B; Fagart et al.
Molecular Endocrinology null
Xianping Shi et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 15(5), 1686-1697 (2009-02-26)
Resistance to STI571 is an emerging problem for patients with chronic myelogenous leukemia (CML). Mutation in the kinase domain of Bcr-Abl is the predominant mechanism of the acquired resistance to STI571. In the present study, we investigated the effect of
Y Senis et al.
Molecular and cellular biology, 19(11), 7436-7446 (1999-10-19)
The fps/fes proto-oncogene encodes a cytoplasmic protein-tyrosine kinase that is functionally implicated in the survival and terminal differentiation of myeloid progenitors and in signaling from several members of the cytokine receptor superfamily. To gain further insight into the physiological function