Key Documents
06-596
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-STAT3
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Acute-phase response factor, DNA-binding protein APRF, signal transducer and activator of transcription, signal transducer and activator of transcription, (acute-phase response factor)
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
General description
Las proteínas STAT (transducción de la señal y activadores de la transcripción) son factores de transcripción citoplásmicos latentes que tienen la doble función de transducir las señales y activar la transcripción. Las STAT son activadas por la fosforilación de la tirosina en respuesta a diferentes ligandos, después de lo cual se translocan al núcleo celular. La región N-terminal es muy homóloga entre las proteínas STAT y rodea un resto de arginina completamente conservado. Las STAT forman parte de la vía de señalización JAK-STAT, una vía importante del sistema inmunitario. Todas las citocinas transducen señales cruciales a través de esta vía. Se ha demostrado que la STAT3 es activada por el IFN alfa pero no por el IFN beta. Los factores de transcripción asociados con la STAT3 son cJun y la proteína de unión potenciadora que responde al AMP cíclico (CREB). La deleción del gen STAT3 en ratones fue letal en la etapa embrionaria temprana.
Specificity
Reconoce la proteína STAT3, Pm 92 kDa. Es posible que se detecten otras bandas desconocidas.
Immunogen
Epítopo: aa 688-722
Proteína de fusión GST expresada bacterianamente que corresponde a los a.a. 688-722 de la STAT 3 humana (RPESQEHPEADPGSAAPYLKTKFICVTPTCSNTI). La secuencia inmunizante es idéntica en la STAT3 de ratón y rata. Los primeros 28 aminoácidos son idénticos a los de la STAT3B de ratón.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-STAT3 es un anticuerpo policlonal de conejo para la detección de la STAT3, también conocida como factor de respuesta en fase aguda o proteína ARF de unión al ADN, y se ha validado en CHIP, EMSA, ICC, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
4 μg de un lote anterior produjeron inmunoprecipitación de la STAT3 de 500 μg de lisado RIPA de células A431 estimulado por EGF.
Ensayo de cambio de movilidad electroforética:
un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo supercambia.
Inmunocitoquímica:
10 μg/ml de un lote anterior de este anticuerpo demostraron inmunotinción positiva para la STAT3 en células A431 fijadas con etanol al 95 % y ácido acético al 5 %.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada habitualmente por transferencia Western en lisados RIPA de células A431 humanas estimuladas por EGF, células WEHI de ratón o L6 de rata.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,5-2 μ g/ml de este lote detectaron la STAT3 en lisados RIPA de células A431 humanas estimuladas por EGF y previamente WEHI de ratón y L6 de rata.
Target description
92 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1014
Physical form
IgG de conejo purificada en proteína A en 200 l de Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 %. Congelado a -20°C.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: nº de referencia 12-302, lisado de células A431 estimuladas por EGF. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
The box-1 region of the leukemia inhibitory factor receptor alpha-chain cytoplasmic domain is sufficient for hemopoietic cell proliferation and differentiation
Zhang, Y., et al
The Journal of Biological Chemistry, 273, 34370-34383 (1998)
Differentiation of oligodendroglial progenitors derived from cortical multipotent cells requires extrinsic signals including activation of gp130/LIFbeta receptors
Marmur, R., et al
The Journal of Neuroscience, 18, 9800-9811 (1998)
M Ernst et al.
The Journal of biological chemistry, 274(14), 9729-9737 (1999-03-27)
Cell type-specific responses to the leukemia inhibitory factor (LIF)/interleukin 6 cytokine family are mediated by dimerization of the LIF receptor alpha-chain (LIFRalpha) with the signal transducer gp130 or of two gp130 molecules followed by activation of the JAK/STAT and Ras/mitogen-activated
Nuclear expression of a group II intron is consistent with spliceosomal intron ancestry.
Chalamcharla VR, Curcio MJ, Belfort M
Genes & Development null
Asher Shushan et al.
Human reproduction (Oxford, England), 19(9), 1957-1967 (2004-06-19)
Uterine leiomyomas are the most common benign smooth muscle cell tumours in women. Formation of leiomyomas, still not completely understood, is viewed as a multistep process, with involvement of ovarian steroid hormones, cytokines and growth factors. Our study aimed to