Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
05-235
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-EF1α, clon CBP-KK1
clone CBP-KK1, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
CTCL tumor antigen, EF1a-like protein, Elongation factor 1 A-1, Elongation factor Tu, Leukocyte receptor cluster member 7, cervical cancer suppressor 3, elongation factor 1 alpha subunit, elongation factor 1-alpha, eukaryotic translation elongation facto
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CBP-KK1, monoclonal
species reactivity
bacteria, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EEF1A1(1915)
General description
El factor de elongación de la traducción eucariota humano 1 alfa tiene dos isoformas, la alfa 1 y la alfa 2. El gen de la isoforma alfa 1 codifica una subunidad del complejo factor de elongación 1 que es responsable de la entrega enzimática de los aminoacil-ARNt al ribosoma. La isoforma alfa 1 se expresa en cerebro, placenta, pulmón, hígado, riñón, y páncreas. La otra isoforma (alfa 2) se expresa en el cerebro, el corazón y el músculo esquelético.
La isoforma alfa 1 se identifica como un autoantígeno en el 66 % de los pacientes con síndrome de Felty. Se ha descubierto que el gen para la isoforma alfa 1 tiene múltiples copias en muchos cromosomas, algunas de los cuales, si no todas, representan pseudogenes diferentes. El gen para la alfa 2 puede ser crucial en el desarrollo del cáncer de ovarios.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el EF-1α (factor de elongación-1 alfa), Pm 53 kDa. Ocasionalmente, también se detecta una proteína de 38 kDa en el lisado de células A431.
Immunogen
Proteínas de unión a la calmodulina crudas de Trypanosoma brucei aisladas mediante cromatografía de afinidad a calmodulina. Clon CBP-KK1.
Application
Categoría de Investigación
Transporte de proteínas
Detección del EF1 con este anticuerpo anti-EF1α, clon CBP-KK1, validado para su uso en IP y WB.
Inmunoprecipitación:
4 µg de un lote anterior causó la inmunoprecipitación del EF1α de un lisado RIPA de células A431.
Subcategoría de investigación
Metabolismo de ARN y proteínas de unión
Proteínas de unión al ARN (RBP)
Quality
Evaluada de manera sistemática en lisados RIPA de células A431 no estimuladas, Jurkat humanas o 3T3/A31 de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,5- 2 µg/ml de este lote detectaron el EF1α en lisados RIPA de células A431 no estimuladas. Lotes anteriores detectaron EF1α en lisados de células RIPA 3T3/A31 de ratón y Jurkat humanas.
Target description
53 kDa
Physical form
Cromatografía de proteínas G.
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20ºC. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Co-infection with the friend retrovirus and mouse scrapie does not alter prion disease pathogenesis in susceptible mice.
Leblanc, P; Hasenkrug, K; Ward, A; Myers, L; Messer, RJ; Alais, S; Timmes, A; Priola, SA; Priola, S
Testing null
Molecular determinants for the tissue specificity of SERMs
Shang, Y. and Brown, M.
Science (New York, N.Y.), 295, 2465-2468 (2002)
CDK2 catalytic activity and loss of nuclear tethering of retinoblastoma protein in childhood acute lymphoblastic leukemia.
Schmitz, NM; Leibundgut, K; Hirt, A
Leukemia null
Tatsuo Kido et al.
Genes, 1(2), 283-293 (2010-01-01)
TSPY is a Y-encoded gene that is expressed in normal testicular germ cells and various cancer types including germ cell tumor, melanoma, hepatocellular carcinoma, and prostate cancer. Currently, the correlation between TSPY expression and oncogenic development has not been established
ADAM9 up-regulates N-cadherin via miR-218 suppression in lung adenocarcinoma cells.
Sher, YP; Wang, LJ; Chuang, LL; Tsai, MH; Kuo, TT; Huang, CC; Chuang, EY; Lai, LC
Testing null