ROAMYC
Roche
Anti-c-myc
from mouse IgG1κ
Sinónimos:
anti-myc
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9E10, monoclonal
Ensayo
90% (SDS-PAGE)
Formulario
frozen liquid (11667203001)
lyophilized (11667149001)
envase
pkg of 200 μg (11667149001)
pkg of 5 mg (11667203001 [1 ml])
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
secuencia del epítopo
EQKLISEEDL
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The cellular myelocytomatosis (c-myc) is the cellular homologue of the v-myc gene originally isolated from an avian myelocytomatosis virus. The gene encoding it is mapped to human chromosome 8q24. It c-myc is a member of MYC gene family. c-Myc gene codes for basic helix-loop-helix/leucine zipper (bHLH/LZ) transcription factor that regulates the G1-S cell cycle transition.
Contents:
- 11 667 149 001: lyophilizate, stabilized
- 11 667 203 001: frozen solution, (5 mg/ml)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- Dot blots
- Immunocytochemistry
- Immunoprecipitation
- Western blots
- Immunohistochemistry.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Nota de preparación
The following concentrations should be taken as a guideline:
- Western blot: 1 to 10 μg/ml
Working solution: Tris-buffered saline containing 0.1% Tween 20.
Reconstitución
Nota de análisis
Otras notas
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?