Key Documents
09-838
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-histona H3.3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Histone H3.3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
La listona H3 es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H3 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La cola N-terminal de la histona H3 sobresale del centro globular del nucleosoma y puede experimentar varios tipos diferentes de modificaciones epigenéticas que influyen en los procesos celulares. Entre estas modificaciones se cuentan la unión covalente de grupos metilo o acetilo a los aminoácidos lisina y arginina y la fosforilación de la serina o la treonina. La variante histona H3.3 aumenta normalmente en la cromatina activa.
Specificity
Se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies debido a la homología de secuencia del 100 %.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la histona H3.3 humana.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para detectar histona H3.3 en células HeLa.
Imagen cortesía de Simon Elsässer del David Allis′ Laboratory, Universidad Rockefeller, Nueva York.
Análisis mediante inmunoprecipitación de cromatina: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en ChIP.
Imagen cortesía de Simon Elsässer del David Allis′ Laboratory, Universidad Rockefeller, Nueva York.
Análisis mediante inmunotransferencia por puntos: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en DB.
Publicado por Simon Elsässer, Laboratorio del Dr. David Allis, Universidad Rockefeller, Nueva York.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Histonas
Utilización del anticuerpo anti-histona H3.3 (anticuerpo policlonal de conejo) validado en WB, ICC, DB, CHIP para detectar la histona H3.3, también conocida como histona H3.3.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido de HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la histona H3.3 en 10 µg del extracto ácido de células HeLa.
Target description
~17 kDa observados
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Transcription-coupled recruitment of human CHD1 and CHD2 influences chromatin accessibility and histone H3 and H3.3 occupancy at active chromatin regions.
Siggens, L; Cordeddu, L; Ronnerblad, M; Lennartsson, A; Ekwall, K
Epigenetics & Chromatin null
The octamer is the major form of CENP-A nucleosomes at human centromeres.
Hasson, D; Panchenko, T; Salimian, KJ; Salman, MU; Sekulic, N; Alonso, A; Warburton, PE; Black, BE
Nature Structural and Molecular Biology null
Alyshia Newhart et al.
The Journal of biological chemistry, 288(27), 19882-19899 (2013-05-22)
Unlike the core histones, which are incorporated into nucleosomes concomitant with DNA replication, histone H3.3 is synthesized throughout the cell cycle and utilized for replication-independent (RI) chromatin assembly. The RI incorporation of H3.3 into nucleosomes is highly conserved and occurs
Egr-1 induces DARPP-32 expression in striatal medium spiny neurons via a conserved intragenic element.
Keilani, S; Chandwani, S; Dolios, G; Bogush, A; Beck, H; Hatzopoulos, AK; Rao, GN; Thomas et al.
The Journal of Neuroscience null
Hsiao P J Voon et al.
Cell reports, 11(3), 405-418 (2015-04-14)
Histone H3.3 is a replication-independent histone variant, which replaces histones that are turned over throughout the entire cell cycle. H3.3 deposition at euchromatin is dependent on HIRA, whereas ATRX/Daxx deposits H3.3 at pericentric heterochromatin and telomeres. The role of H3.3