V-030
Vitamin K1 solution
10 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
10 μg/mL in ethanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-143.99 °C
aplicaciones
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)/C)C
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Clave InChI
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Descripción general
Aplicación
Vitamin K1 (phylloquinone) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological[1] and food samples[2][3][4] by high-performance liquid chromatography (HPLC) method.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)