95271
Vitamin K1
BioXtra, ≥99.0% (sum of isomers, HPLC), mixture of isomers
Sinónimos:
2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 3-Phytylmenadione, Phylloquinone, Vitamin K1(20)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥99.0% (sum of isomers, HPLC)
Formulario
viscous liquid
impurezas
≤20% cis-isomer
residuo de ign.
≤0.1% (as SO4)
color
light green-yellow to dark green-yellow
light yellow to dark yellow
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
densidad
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Clave InChI
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Aplicación
<li><strong>Nutritional strategies for musculoskeletal health:</strong> Nutritional strategies, including Vitamin K1, optimize musculoskeletal health for fall and fracture prevention beyond traditional nutrients like calcium and vitamin D (Webster et al., 2023 doi:10.1016/j.bonr.2023.101684).</li>
<li><strong>Role in coagulation and bone health:</strong> A comprehensive review highlights Vitamin K1′s role in reducing cardiovascular risks and details its biochemical interactions affecting coagulation and bone health (Zhao et al., 2024 doi:10.1017/jns.2023.106).</li>
</ul>
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?