H-169
Harmaline solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Harmaline, 1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydroharmine, 4,9-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido[3,4-b]indole, Dihydroharmine, Harmalol methyl ether, Harmidine, NSC 407285
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentración
1 mg/mL in methanol
mp
232-234 °C (lit.)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
Clave InChI
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Acylated harmalines via Friedel-Crafts reaction
- Phenacyl derivatives of 1-methyl-7-methoxy-β-carbolines as central nervous system affectors
- Palladium harmaline DMSO chloro complex as anti-tumor agent
Natural product scaffold in preparation of:
- Trypanothione reductase inhibitors†
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)