286044
Harmine
98%
Sinónimos:
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES string
CC1=NC=CC2=C1NC3=C2C=CC(OC)=C3
InChI
1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
InChI key
BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CDC2(983) , CYP2D6(1565)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?