F-902
2-Hydroxyethylflurazepam solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(CCO)C2=C(C=C(Cl)C=C2)C(C3=C(F)C=CC=C3)=NC1
InChI
1S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22H,7-8,10H2
Clave InChI
FOCBRQQHNOKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)