Z112119
32mm Round cell window
KBr, Undrilled
Sinónimos:
32mm Circular Cell Pane
About This Item
Productos recomendados
material
KBr
packaging
pkg of (contains 1 window)
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
diam. × thickness
32 mm × 3 mm
General description
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)