Z508608
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm
About This Item
Productos recomendados
material
glass
description
With button
feature
for flask size 12 ‑ 22 L
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8068-04
diam. × L
10 mm × 690 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)