Z508659
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 54 mm × 200 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Productos recomendados
Materiales
PTFE
Características
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8085-58
An × L
54 mm × 200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Características y beneficios
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)