Documentos clave
Z508543
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 10 mm × 690 mm, with button
About This Item
UNSPSC Code:
41103800
NACRES:
NB.72
material
glass
feature
for flask size 12 ‑ 22 L
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ace Glass 8075-15
diam. × L
10 mm × 690 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)