Z400629
EZSafe® chromatography columns with precision valve
I.D. × L 50 mm × 300 mm, volume 560 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Productos recomendados
grado
for chromatography
descripción
standard column
técnicas
LPLC: suitable
D.I. × L
50 mm × 300 mm
calibre tamaño
2 mm
volumen
560 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Información legal
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)