Z266019
Latch-lid™ TLC developing chambers
For use with 10 cm × 10 cm plates
Sinónimos:
Locking Lid Thin-layer chromatography developing chambers
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
Productos recomendados
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
General description
Unidades de tapa con pestillo con un dispositivo de cierre de acero inoxidable que sujeta firmemente la tapa y el depósito. De este modo, se consigue una completa saturación de la cubeta con el vapor del disolvente para un desarrollo uniforme de los cromatogramas. Las caracteristicas del depósito de vidrio son: parte superior plana y redondeada, bordes interiores y exteriores biselados por razones de seguridad y fondos plano para mayor estabilidad. Accesorio de rejilla para múltiples placas de CCF (TLC) para el desarrollo simultáneo de hasta seis placas de CCF.
Application
- Toxicity Assessment of Nickel Using Aspergillus niger and Its Removal from an Industrial Effluent.: This study focuses on determining the Nickle concentration using Aspergillus niger and explores its removal from industrial effluent. The research provides valuable analytical techniques for environmental chemists focusing on bioremediation and industrial waste management (Rajendran et al., 2002).
Legal Information
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Los clientes también vieron
Srishti Dar et al.
Nature protocols, 12(2), 390-400 (2017-01-27)
The process of membrane fission is fundamental to diverse cellular processes such as nutrient uptake, synaptic transmission and organelle biogenesis, and it involves the localized application of curvature stress to a tubular membrane intermediate, forcing it to undergo scission. Alternative