Documentos clave
CLS694411L
Pyrex® rectangular chromatography jar
L × W × H 181 mm × 238 mm × 324 mm
Sinónimos:
Corning® 6944
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
grado
for chromatography
fabricante / nombre comercial
Corning 6944-11L
L × An × Al
181 mm × 238 mm × 324 mm
capacidad
11.4 L
Categorías relacionadas
Descripción general
Ground to the close tolerances needed for tight cover fit. Jar edges are ground flat within 0.25mm. Covers are not supplied. Do not use heat, pressure or vacuum applications.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)