Z178128
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 15 x 27-30 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 15 x 27-30 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18859-0000
L × An × Al
213 mm × 110 mm × 127 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)