BAF187940002
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
Holds 36 x 50 mL tubes
Sinónimos:
wire tube holder
About This Item
Productos recomendados
Materiales
epoxy (coated steel)
Características
Holds 36 x 50 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18794-0002
tamaño
22.9 × 22.3 × 8.9 cm
pocillo tamaño
30 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Scienceware® centrifuge tube racks are made of epoxy-coated steel wire.
- Polygrid racks are resistant to most of the chemicals including organic solvents, salts, weak acids, and weak alkalis.
- Temperature range -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF); autoclavable.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)