Z615692
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 microtiter tubes, for water baths, diam. 11-12 mm
Sinónimos:
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 90 x 11-13 mm tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970382
Parámetros
+80 °C temp. limit
Diámetro
11-12 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Polypropylene tray and test tube inserts can be used up to +80 °C. When tempering solvent-containing or acidic samples above 60 °C, it is recommended using stainless steel test tube inserts, as the plastic can be attacked.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)