Z112100
32mm Round cell window
NaCl, Undrilled
Sinónimos:
32mm Circular Cuvette Window
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Productos recomendados
Materiales
NaCl
envase
pkg of (contains 1 window)
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
32 mm × 3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)