Z106526
Septa for open top caps
for cap size 13 mm, PTFE-faced styrene-butadiene rubber
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE-faced styrene-butadiene rubber
packaging
pkg of 100
Categorías relacionadas
General description
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)