Z127302
Septa for open top caps
for cap size 20 mm, PTFE/silicone
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE/silicone
packaging
pkg of 100
General description
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)