Key Documents
EZFITFRIT3
Millipore
Soporte para filtro poroso desmontable de la rampa de filtración EZ-Fit®
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 3 units
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El soporte de filtro poroso de la rampa de filtración EZ-Fit® es un accesorio de repuesto del cabezal de filtración Microfil® . Se puede quitar simplemente presionando hacia abajo en cualquier lugar alrededor del borde. El cabezal de filtración Microfil® está diseñado para mejorar la facilidad de uso, reducir el mantenimiento y limitar el riesgo de contaminación.
Application
El soporte de filtro poroso de la rampa de filtración EZ-Fit® es un accesorio de repuesto del cabezal de filtración Microfil® utilizado durante la filtración de las muestras problema para análisis microbiológicos generales, análisis de la biocarga y supervisión del agua.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany