WHA9913-2504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PVDF membrane, sterile, pore size 0.45 μm, pack of 45 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
polypropylene housing
esterilidad
sterile
envase
pack of 45 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 9913-2504
Diámetro
25 mm
tamaño de poro
0.45 μm
Adaptador
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
idoneidad
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)