Key Documents
GERPN2232
Sistema de inmunotransferencia western ECL Prime
Cytiva RPN2232
Sinónimos:
Amersham ECL PRIME, kit de inmunoelectrotransferencia quimioluminiscente, reactivo de detección quimioluminiscente
About This Item
UNSPSC Code:
41105332
NACRES:
NA.32
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Cytiva RPN2232
color
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
General description
Amersham ECL Prime es un reactivo muy sensible, caracterizado por una emisión estable de la señal, que permite la posibilidad de exposiciones repetidas y facilita el procesamiento de varias transferencias en un mismo experimento. La elevada intensidad de las señales emitidas significa que las proteínas pueden detectarse utilizando anticuerpos primarios y secundarios muy diluidos, lo que contribuye al bajo ruido de fondo y a la reducción del consumo de reactivos.
Amersham ECL Prime consolida y aprovecha las ventajas de Amersham ECL Plus y Amersham ECL Advance para proporcionar un sistema de detección que es sensible, estable, precisamente cuantitativo a través de una amplia gama dinámica de concentraciones de proteínas y conservador en su consumo de caros reactivos de anticuerpos.
Application
Inmunoelectrotransferencia (técnica western) cuantitativa o confirmatoria sensible
Features and Benefits
  • Intensidad de la señal y sensibilidad elevadas que permiten la utilización de anticuerpos primarios y secundarios muy diluidos sin reducción de la sensibilidad.
  • Señal estable que permite múltiples exposiciones y capacita al reactivo para grandes series experimentales lo que permite un tiempo de manipulación cómodo entre el final del experimento y la detección.
  • Optimizado para obtención de imagen con series ImageQuant LAS (imágenes basadas en CCD) y compatible con el Hyperfilm Amersham.
  • Compatible con marcadores de peso molecular Rainbow y marcadores de inmunoelectrotransferencia Amersham ECL DualVue.
  • Optimizado para su utilización con membranas de PVDF Amersham Hybond-P y compatible con las membranas de nitrocelulosa Amersham Hybond-ECL.
  • Membrana Hybond-P o Hybon ECL recomendadas
Components
Los siguientes componentes están incluidos en el kit de reactivos de detección Amersham ECL Prime.
  • RPN2232 disolución A: Disolución de luminol, 50 ml de disolución B: Disolución de peróxido, 50 ml suficiente para una membrana de 1000 cm2
Storage and Stability
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
Para ver el certificado de análisis de este producto, visite www.cytiva.com.
Other Notes
Color:
Reactivo de detección 1: incoloro
Reactivo de detección 2: incoloro
Sensibilidad: ~1 pg
Legal Information
ECL Prime
Este producto, o porciones de él, se fabrican y se venden bajo licencia de Cyanagen Srl y están sujetos a la patente estadounidense 7,855,287, la patente estadounidense 7,803,573 y el número de solicitud italiana TO2010A000580, junto con otras patentes concedidas y solicitudes de patente equivalentes en otros países.
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yana van der Weegen et al.
Nature communications, 11(1), 2104-2104 (2020-05-02)
The response to DNA damage-stalled RNA polymerase II (RNAPIIo) involves the assembly of the transcription-coupled repair (TCR) complex on actively transcribed strands. The function of the TCR proteins CSB, CSA and UVSSA and the manner in which the core DNA
Cody J Warren et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11460-11469 (2019-05-23)
Pandemic HIV-1 (group M) emerged following the cross-species transmission of a simian immunodeficiency virus from chimpanzees (SIVcpz) to humans. Primate lentiviruses (HIV/SIV) require the T cell receptor CD4 to enter into target cells. By surveying the sequence and function of
Artículos
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Explore the impact of water quality on protein electrophoresis and Western blotting. Learn about the role of ultrapure water and its effect on chemiluminescent signals in Western blotting.
Ver todo
Protocolos
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.