W505005
Diethyl maleate
≥96%, FG
Sinónimos:
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
densidad de vapor
5.93 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 14 °C)
Ensayo
≥96%
temp. de autoignición
662 °F
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
banana; fruity; citrus
cadena SMILES
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Clave InChI
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?