D47102
Dibutyl maleate
96%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
281 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C12H20O4/c1-3-5-9-15-11(13)7-8-12(14)16-10-6-4-2/h7-8H,3-6,9-10H2,1-2H3/b8-7-
InChI key
JBSLOWBPDRZSMB-FPLPWBNLSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
248.0 °F
flash_point_c
120 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?