Merck
W366005
Sigma-Aldrich
9-Decenoic acid
≥95%, stabilized, FG
Sinónimos:
9-decylenic acid, Caproleic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CH(CH2)7CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número de FEMA:
3660
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10090
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
8.065
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
milk; fruity; waxy
grado:
FG
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥95%
contiene
<0.10% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
composición
decenoic acid, ≥95% (mixture of isomers)
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
densidad
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
milk; fruity; waxy
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
Clave InChI
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C E Serna-Jiménez et al.
International journal of pharmaceutics, 492(1-2), 223-232 (2015-07-22)
The aim of this study was to develop and evaluate a transdermal delivery system of pizotifen malate. Pizotifen is frequently used in the preventive treatment of migraine, but is also indicated in eating disorders. In the course of the project